D73103
2,6-Dichloropurine
97%
Synonyma:
2,6-Dichloro-1H-purine, 2,6-Dichloro-7H-purine, 2,6-Dichloro-9H-purin, 2,6-Dichloro-9H-purine
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
powder
mp
185-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI key
RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?