About This Item
Lineární vzorec:
ClCH2C≡CCH2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.98
Beilstein/REAXYS Number:
635740
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165-168 °C (lit.)
density
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
InChI key
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?