D56829
1,4-Dichlorobenzene
≥99%
Synonyma:
1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, PDB, Paradichlorobenzene, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
5.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1.03 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
crystalline solid
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Inchi Key
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Application
- In the synthesis of nitro-aromatics via electrophilic nitration.
- To synthesize polyarylbenzenes through C-C cross coupling with arylboronic acids using imidazolium salt as a catalyst.
- In the Pd-catalyzed Mizoroki-Heck coupling reaction with alkenes.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?