102741
2-Fluorobiphenyl
96%
Synonyma:
1-Fluoro-2-phenylbenzene, o-Fluorodiphenyl
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
96%
form
solid
bp
248 °C (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
fluoro
phenyl
SMILES string
Fc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)