D147206
5,6-Dimethylbenzimidazole
≥99%
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥99%
form
powder
mp
202-205 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2nc[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Inchi Key
LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c