Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 340,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 300,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
(HO)2C6H3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-789-6
Beilstein/REAXYS Number:
1363961
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
3 340,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
97-99 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Oc1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H
InChI key
CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 97-99 °C (lit.) | mp 67-69 °C (lit.) | mp 78-80 °C (lit.) | mp 181-185 °C (lit.) |
| form crystals | form powder | form - | form - |
| functional group aldehyde | functional group aldehyde | functional group - | functional group bromo, aldehyde |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?