CDS012618
6-aminopyridine-3-sulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H7N3O2S
Molekulová hmotnost:
173.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
Nc1ccc(cn1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H7N3O2S/c6-5-2-1-4(3-8-5)11(7,9)10/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10)
Inchi Key
VXPQZDZQAWMEHT-UHFFFAOYSA-N