CDS003673
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
CCn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C5H7BrN2/c1-2-8-4-5(6)3-7-8/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
IPMSARLBJARXSC-UHFFFAOYSA-N