CBR01595
4-tert-Butyl-1H-imidazole
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
CC(C)(C)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C7H12N2/c1-7(2,3)6-4-8-5-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
ULKZTFQDSPKNMV-UHFFFAOYSA-N