CBR01396
1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanamine
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
CC(N)c1cc(C)ccc1C
InChI
1S/C10H15N/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6,9H,11H2,1-3H3
InChI key
ULGHUDXDTMIEAM-UHFFFAOYSA-N