Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 440,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 110,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7ClN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.61
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32151902
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
225-452-8
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
1 440,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
96%
form
powder
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | ||
|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 146-148 °C (dec.) (lit.) | mp 137-143 °C (lit.) | mp - |
| form powder | form solid | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?