P43602
3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
96%
Synonyma:
3-Picolyl chloride hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
assay
96%
form
solid
mp
137-143 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].ClCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
InChI key
UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?