BR137636
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 12 mm × 30 mm
Synonyma:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE-coated
crosshead
manufacturer/tradename
BRAND 137636
H × D
12 mm × 30 mm
L
30 mm
diam.
12 mm
Související kategorie
General description
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)