Merck
Z329150
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 38 mm, bar diam. 8 mm
Synonyma:
magnetic bar, magnetic stir bar, octagonal stir bar, spinbar, stir bar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated , octagonal (with pivot ring)
Manufacturer/tradename:
BRAND 137615
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PTFE-coated , octagonal (with pivot ring)
manufacturer/tradename
BRAND 137615
L
38 mm
bar diam.
8 mm
pivot ring diam.
9.5 mm
General description
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Other Notes
BR137615 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)