Hlavní dokumenty
BMSP7700T5M
Sigma-Aldrich
5 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Synonyma:
Pipette Tips
About This Item
UNSPSC Code:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
5 mL
sterility:
non-sterile
packaging:
pack of 100 ea
manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific P7700-T5M
material
colorless
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific P7700-T5M
maximum volume
5 mL
volume range
0.5 - 5 mL
volume
5 mL
binding type
non-treated surface
Související kategorie
General description
Bulk pack of loose 5ml Pipette Tips.
Other Notes
Browse all pipette tips
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)