Merck
AXYT5000C
Pipette tips
for Gilson® pipettors, size 5 mL, pkg of 10x250tips/cs
Synonyma:
Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Pipetting Tips
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
5 mL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
Packaging:
pkg of 10x250tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc T-5000-C, Corning
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear
sterility
non-sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-5000-C, Corning
packaging
pkg of 10x250tips/cs
size
5 mL
volume
5 mL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)