Hlavní dokumenty
BMSC1008A28
Benchmark Centrifuge Adapter pack 1.5/2.0 mL to 0.2mL tubes
Synonyma:
tube adapter
About This Item
UNSPSC Code:
41103911
NACRES:
SB.56
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C1008-A2-8
General description
Centrifuge Adapter pack to convert 1.5/2.0 mL rotors to fit 0.2 mL tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)