BML00187
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H17BFNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C(F)=C2
InChI
1S/C12H17BFNO2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-10(15)9(14)7-8/h5-7H,15H2,1-4H3
InChI key
AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N