Key Documents
BAF170720000
Cleanware microscope optics cleaning kit
pack of 1 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41103200
NACRES:
NB.35
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F17072-0000
General description
This handy kit has everything you need, including ten pre-saturated optic and lens cleaning pads, two individually wrapped packs of anti-static plastic surface wipes and two 15.2 cm (6 in.) swabs which are pre-moistened with alcohol. Complete instructions for use included.
  • Includes 10 pre-saturated cleaning pads
  • Two packs of anti-static wipes
Legal Information
replacement part
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)