Přeskočit na
B78114
2-Bromopropane
99%
Synonyma:
Isopropyl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
803,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-855-1
Beilstein/REAXYS Number:
741852
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
803,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CC(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromopropane is a general reagent used to introduce isopropyl group as in the case of the synthesis of various Buchwald ligands. It can also be used as a starting material in the total synthesis of lamellarin D, lamellarin H, ningalin B and (±)-dichroanal.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B78254B78106277142
description
99%
description
99%
description
99%
description
98%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
bp
47-49 °C (lit.)
bp
71 °C (lit.)
bp
92 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
mp
-
mp
−110 °C (lit.)
mp
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromopropane
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-26-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. State the manner in which atoms are held together
    1 answer
    1. 2-Bromopropane is an organobromide compound. In regards to structure, the 2-Bromopropane molecule contains a total of 10 bond(s). There is 3 non-H bond(s). There is no carbon in 2-bromopropane that is bonded to four different groups; C-2 is bonded to two methyl groups. Thus, 2-bromopropane is not chiral. Please see the link below which refers to the properties of 2-Bromopropane:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Bromopropane#section=Chemical-Classes