Merck
B78106
1-Bromopropane
99%
Synonyma:
Propyl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-445-0
Beilstein/REAXYS Number:
505936
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
146 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
71 °C (lit.)
mp
−110 °C (lit.)
density
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI key
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromopropane is used as a component of various models of binary mixtures, prepared to study their properties such as viscosity and refractive index.
It can be used as an alkylating reagent:
  • For the functionalization of seleno-substituted imidazo[1,2-α]pyridine derivatives.
  • For the synthesis of 1,4-dihydroxy-2-propoxy anthraquinone derivatives.
It can also be used as a reactant:
  • For the synthesis of Berberine-benzimidazole derivatives.
  • For the synthesis of alkyl aryl ketones via carbonylative Barbier-Negishi coupling with aryl iodides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromopropane
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
76.1 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
24.5 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
106-94-5
CAS No.
106-94-5
CAS No.
106-94-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)