ADE001322
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
N#Cc1cnc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H4N4/c8-2-5-1-6-4-10-11-7(6)9-3-5/h1,3-4H,(H,9,10,11)
InChI key
UEWIETUNZIVFLI-UHFFFAOYSA-N