935395
N-(3-Azidopropyl)biotinamide
≥95%
Synonyma:
(3aS,4S,6aR)-N-(3-Azidopropyl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, N-(3-azidopropyl)hexahydro-2-oxo-, (3aS,4S,6aR)-, N-(3-Azidopropyl)biotinamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95%
form
solid
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
InChI=1S/C13H22N6O2S/c14-19-16-7-3-6-15-11(20)5-2-1-4-10-12-9(8-22-10)17-13(21)18-12/h9-10,12H,1-8H2,(H,15,20)(H2,17,18,21)/t9-,10-,12-/m0/s1
Application
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)