Hlavní dokumenty
932302
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
About This Item
Lineární vzorec:
(C34H43N)n
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.23
mol wt
Mw ≥20,000 by GPC
Quality Level
solubility
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
364 nm±10 nm in THF
fluorescence
λem 406 nm±20 nm in THF
Application
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)