930261
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
Synonyma:
TEM grids
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
material
copper grid
formvar/carbon film
description
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
packaging
box of 25
grid size
200 mesh
General description
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)