Merck
930253
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 50
Synonyma:
TEM grids
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 EA
3 460,00 Kč
3 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
UNSPSC Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 50
material
copper grid, formvar/carbon film
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
packaging
box of 50
grid size
300 mesh
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
930245930288931047
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 50
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
description
film layer thickness 1 nm carbon
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
grid size
300 mesh
grid size
200 mesh
grid size
100 mesh
grid size
400 mesh
General description
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)