Hlavní dokumenty
929557
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-Thiazol-5-yl-13C3) monophosphate hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C4C8H19Cl2N4O4PS
Molekulová hmotnost:
421.22
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.13
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Level
assay
≥98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)