Merck
926167
Chitosan glycidyl methacrylate
Degree of methacrylation ~30%
Synonyma:
Chitosan acrylate, Chitosan methacrylate, Methacrylate grafted chitosan, Methyl methacrylate modified chitosan, Chitosan & derivatives
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C13H21NO7)n (C8H13NO5)m
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.23
eCl@ss:
32150319
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1COCC(O)COC(C(C)=C)=O
Application
The unique physicochemical properties offer chitosan great potential in a range of biomedical applications such as tissue engineering, drug delivery vehicles, and enzyme immobilization for biosensing. Methacrylate functionalized chitosan is thermo/photo cross-linkable and used as a precursor for the fabrication of hydrogels in a wide range of biomedical applications including tissue engineering, 3D bioprinting, and drug and gene delivery. Chitosan-based material also has mucoadhesive properties and hence widely used in transmucosal therapeutics delivery.
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)