Hlavní dokumenty
921734
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic Acid-1-13C,4,5,6,6-d4
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC5D4H4O6
Molekulová hmotnost:
181.14
UNSPSC Code:
12352106
isotopic purity
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
assay
≥97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)