Hlavní dokumenty
917583
3,4,5-Trimethoxy-13C3-benzyl alcohol
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C3C7H14O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.19
UNSPSC Code:
12352101
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+3
SMILES string
OCC1=CC(O[13CH3])=C(O[13CH3])C(O[13CH3])=C1
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)