Hlavní dokumenty
914851
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
Synonyma:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Lineární vzorec:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Quality Level
assay
≥95%
form
liquid
concentration
20 % (w/w) in ethanol
particle size
400 nm
pore size
non-porous
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
flash_point_c
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52(24), 7083-7090 (2007)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)