Hlavní dokumenty
251119
Sigma-Aldrich
Dicarbonylcyclopentadienyliodoiron(II)
97%
Synonyma:
Dicarbonyl(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)iodoiron
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5FeIO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
303.86
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: iron
reagent type: catalyst
mp
119 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe]I.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Fe.HI/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;;/h1-5H;;;;1H/q;;;+1;/p-1
InChI key
PNLPBVANFPNCSW-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)