909661
d0-DMDSSO crosslinker
≥95%
Synonyma:
Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3,3′-sulfinylbis(2-methylpropanoate), Mass spectrometry-cleavable crosslinker for studying protein-protein interactions
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.