Merck
15035
(Boc-aminooxy)acetic acid
≥98.0% (T)
Synonyma:
N-Boc-(carboxymethoxy)amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CO2CNHOCH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6137646
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder
mp
~115 °C (dec.)
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NOCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
InChI key
QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Application
(Boc-aminooxy)acetic acid was used in the preparation of Boc-aminooxy tetra(ethylene glycol).
Other Notes
Employed to introduce a hydroxylamine moiety into peptides; reaction with an aldehyde to an oxime.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Boc-aminooxy)acetic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)