Hlavní dokumenty
905461
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-d5 acid sodium salt hydrate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4D5O3Na · xH2O
Molekulová hmotnost:
129.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352106
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+5
SMILES string
O=C(O[Na])C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)