902772
(Diacetoxyiodo)benzene solution
0.50 M solution in DCM
Synonyma:
Iodobenzene diacetate, Iodosobenzene diacetate, Phenyl-iodanediyl diacetate
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
refractive index
n/D 1.444
density
1.361 g/mL
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
InChI key
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Application
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)