Hlavní dokumenty
901823
Sigma-Aldrich
Nickel electroplating solution
Synonyma:
Ni electroplating solution, Ni plating solution
About This Item
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
form
liquid
contains
1.25 g/L±0.125 g/L stabilizer
0.015 g/L±0.0015 g/L wetting agent
4.25 g/L±0.25 g/L Stress reducer
composition
30 g/L ±0.5 g/L H3BO3
170g/L ±5 g/L Ni(SO3NH2)2.4H2O
9.51 g/L ±1 g/L NiBr2 .xH2O
General description
Nickel electroplating solution is designed for the fabrication of low stress, smooth and pinhole-free nickel films.
Features and Benefits
  • Deposits have low internal stress and are very ductile.
  • Surfaces are uniform and smooth with well-controlled thickness and excellent uniformity.
  • As plated Ni films have small grains in the range of 10 - 50 nm. Grain size orientations are (111) and (200) for FCC (face centred cubic).
  • Qualified bath metrology for replenishment and a long shelf life.
Electroplated Ni film (5-10 μm thickness) properties:
  • Density: 8.1 g/cm3
  • Young′s modulus: 210 GPa
  • Internal stress 33 ± 13 MPa
  • Tensile strength: 585 ± 40 MPa
  • Grain size: 10-50 nm
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)