900988
3-Aminophenylboronic acid
Synonyma:
3-Aminobenzeneboronic acid
About This Item
Doporučené produkty
form
powder or crystals
Quality Level
mp
225 °C
SMILES string
Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H,8H2
InChI key
JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c