Hlavní dokumenty
900689
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-d6 aniline
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
2,6-Di(methyl-d3) aniline, 2,6-Di(methyl-d3) benzenamide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8D6H5N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
127.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+6
SMILES string
NC1=C(C([2H])([2H])[2H])C=CC=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)