Hlavní dokumenty
900545
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li tungstate
≥95 atom % (6Li), ≥98% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
6Li2WO4
Molekulová hmotnost:
259.87
UNSPSC Code:
12352302
isotopic purity
≥95 atom % (6Li)
assay
≥98% (CP)
form
solid
mass shift
M-1
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)