Přeskočit na
900406
SLAP N-Bn-3Me-Pip Reagent
Synonyma:
(S)-N1-Benzyl-N1-((trimethylsilyl)methyl)propane-1,2-diamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 360,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H26N2Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.46
MDL number:
NACRES:
NA.06
UNSPSC Code:
12352103
3 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Silicon amine protocol (SLAP) reagents, in conjunction with aldehydes and ketones, form N-unprotected piperazines via photocatalytic cross-coupling with Ir[(ppy)2dtbbpy]PF6 (747769). Heteroaromatic, aromatic, and aliphatic aldehydes are well tolerated, as are structurally and stereochemically complex SLAP reagents. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group and provides a tin-free alternative to SnAP (tin amine protocol) reagents for piperazine synthesis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
900399900401900755
SLAP TA 95%
Sigma-Aldrich
900755
SLAP TA
description
-
description
95%
description
≥95%
description
95%
form
liquid
form
liquid (paste)
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)