900238
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 600 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
dispersion
λmax
585 nm
fluorescence
λem 600 nm
λem 600 nm±10 nm, quantum yield >50%
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
General description
Application
Legal Information
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.