900219
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
dispersion
concentration
5 mg/mL in toluene
λmax
605 nm
fluorescence
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.