87212
Trimethyl-tetradecylammonium chloride
≥98.0% (AT)
Synonyma:
Tetradecyltrimethylammonium chloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CEYYIKYYFSTQRU-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?