Přeskočit na
44242
Dodecyltrimethylammonium chloride
≥99.0% (AT), solid
Synonyma:
DTAC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 160,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
263.89
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
203-927-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3915951
5 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Dodecyltrimethylammonium chloride, ≥99.0% (AT)
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
mol wt
263.89 g/mol
reaction suitability
core: ammonium
mp
37 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Dodecyltrimethylammonium chloride is a cationic alkyltrimethylammonium chloride surfactant that can undergo micellization in aqueous solution. it is mainly used for the denaturation of proteins.
Application
Dodecyltrimethylammonium chloride has also been used as a cationic surfactant in:
  • Transfer hydrogenation reactions of ketones/aldehydes.
  • Ring-opening metathesis polymerization of olefins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
171048.16142D8638
description
≥99.0% (AT)
description
purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT)
description
for synthesis
description
≥98%
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.0% anhydrous basis (AT)
assay
98.9%
assay
≥98%
mp
37 °C
mp
37 °C
mp
246 °C (decomposition)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
954 g/L at 20 °C
mol wt
263.89 g/mol
mol wt
263.89 g/mol
mol wt
-
mol wt
308.34 g/mol
description
cationic
description
cationic
description
-
description
cationic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammonium chloride
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?