Hlavní dokumenty
86605
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium chloride monohydrate
≥98.0%
Synonyma:
N,N,N-triethyl-ethanaminium chloride monohydrate
About This Item
Lineární vzorec:
(C2H5)4N(Cl) · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.72
Beilstein/REAXYS Number:
3573492
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0%
form
crystals
SMILES string
O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)