Přejít k obsahu
223182
α-Terpinene
85%
Synonyma:
alpha-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-795-1
Beilstein/REAXYS Number:
1853379
MDL number:
Assay:
85%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
InChI key
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Terpinene, a volatile essential oil derived from Melaleuca alternifolia, shows antimicrobial properties against various human pathogens.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Terpinene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)