Přeskočit na
185892
Ethyl chloroformate
97%
Akční nabídka
Synonyma:
Chloroformic acid ethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Očekávané datum odeslání16. listopadu 2026odSchnelldorf Distribution
765,00 Kč
100 g
Očekávané datum odeslání16. listopadu 2026odSchnelldorf Distribution
1 110,00 Kč
500 g
Očekávané datum odeslání16. listopadu 2026odSchnelldorf Distribution
4 970,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCOOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-778-5
Beilstein/REAXYS Number:
385653
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
765,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Očekávané datum odeslání16. listopadu 2026podrobné informace
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.74 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3.42 psi ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
842 °F
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
93 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible, benzene: miscible, chloroform: miscible, diethyl ether: miscible, water: insoluble
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ethyl chloroformate was used in the synthesis of nitrile oxides.
  • It was used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction.
  • It was used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
  • It was used as derivatization reagent in an enantiomeric analysis of amino acids by two-dimensional gas chromatography.
  • It was also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles.
Packaging
Derivatization reagent employed in an enantiomeric analysis of amino acids by two-dimensional gas chromatography. Also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
12980M35304281492
description
97%
description
redist., ≥97.0% (HPLC)
description
99%
description
technical grade, 90%
assay
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
99%
assay
90%
solubility
water: insoluble, diethyl ether: miscible, benzene: miscible, alcohol: miscible, chloroform: miscible
solubility
H2O: insoluble, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
solubility
-
solubility
diethyl ether: miscible, alcohol: miscible, water: insoluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
93 °C (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
bp
70-72 °C (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl chloroformate
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
60.8 °F
Bod vzplanutí (°C)
16 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
541-41-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?