Přeskočit na
804746
Poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide)
average Mn 30,000-50,000, PDI ≤1.3
Synonyma:
PHPMA, PolyHPMA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 470,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C7H13NO2)n
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
5 470,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mn 30,000-50,000
feature
hydrophilic
PDI
≤1.3
storage temp.
2-8°C
Application
PolyHPMA is a biocompatible, hydrophilic polymer commonly used in bioconjugation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
915092346764799106
description
average Mn 30,000-50,000, PDI ≤1.3
description
natural origin, average Mn ~500,000
description
average Mw ~233,000, average Mn ~99,000
description
99% (GC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
average Mn 30,000-50,000
mol wt
average Mn ~500,000
mol wt
average Mw ~233,000, average Mn ~99,000
mol wt
-
PDI
≤1.3
PDI
-
PDI
-
PDI
-
feature
hydrophilic
feature
-
feature
hydrophobic
feature
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)