Merck
915092
Poly(3-hydroxybutyric acid)
natural origin, average Mn ~500,000
Synonyma:
P3HB, PHA, PHB, Polyhydroxybutyrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C4H6O2)nH2O
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352106
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
mol wt
average Mn ~500,000
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
Application
Poly(3-hydroxybutyric acid) (PHB) is a common polyhydroxyalkanoate (PHA), it has been widely used for food packaging, medical implants, biodegradable sutures and drug delivery systems due to its biocompatible and biodegradable properties. PHB has been investigated as drug delivery micro- and nano-carriers.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(3-hydroxybutyric acid)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)